Fontos dokumentumok
144797
Nitrilotris(methylene)triphosphonic acid solution
50 wt. % in H2O
Szinonimák:
Nitrilotri(methylphosphonic acid) solution
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
50 wt. % in H2O
szennyeződések
10-20% aqueous inorganic acids
pH
0.46
sűrűség
1.3 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
OP(O)(=O)CN(CP(O)(O)=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H12NO9P3/c5-14(6,7)1-4(2-15(8,9)10)3-16(11,12)13/h1-3H2,(H2,5,6,7)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDONNITUKPKTIG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?