Fontos dokumentumok
D2196
DAF-FM solution
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
Szinonimák:
4-Amino-5-methylamino- 2′,7′-difluorofluorescein, Diaminofluorescein-FM
Teszt
≥97% (HPLC)
form
DMSO solution
tárolási körülmény
desiccated
szín
colorless to yellow, including pink
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C21H14F2N2O5/c1-25-13-3-2-8-18(19(13)24)20(28)30-21(8)9-4-11(22)14(26)6-16(9)29-17-7-15(27)12(23)5-10(17)21/h2-7,25-27H,24H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIJCILWNOLHJCG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offer many products related to nitric oxide synthases for your research needs.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.