Merck
D2157
Sigma-Aldrich
1,3-Dipalmitoyl-2-oleoylglycerol
≥99%
Szinonimák:
1,3-Dihexadecanoyl-2-(cis-9-octadecenoyl)glycerol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C53H100O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
833.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C53H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50(48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2)49-58-52(55)46-43-40-37-34-31-28-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26,50H,4-24,27-49H2,1-3H3/b26-25-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDCOHGHEADZEGF-QPLCGJKRSA-N
Alkalmazás
  • Oxidative lipidomics to elucidate the non-volatile derivatives of four typical triglycerides in vegetable oils under simulated frying conditions: This research underscores the pivotal role of 1,3-Dipalmitoyl-2-oleoylglycerol in understanding the oxidative stability and decomposition products of triglycerides under high-heat conditions, relevant in food science and lipidomics (Hu et al., 2023).
  • Stearic acids at sn-1, 3 positions of TAG are more efficient at limiting fat deposition than palmitic and oleic acids in C57BL/6 mice: This research examines the impact of specific triglyceride configurations, including 1,3-Dipalmitoyl-2-oleoylglycerol, on lipid metabolism and fat accumulation in experimental models, which is crucial for understanding lipid-related diseases and for developing lipid-based therapeutics (Gouk et al., 2014).
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3