C2687
Monoclonal Anti-Calponin antibody produced in mouse
clone hCP, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-Calponin-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
hCP, monoclonal
molekulatömeg
antigen 34 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
rat, rabbit, pig, human, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using human uterus extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CNN1(1264) , CNN2(1265)
mouse ... Cnn1(12797) , Cnn2(12798)
rat ... Cnn1(65204) , Kcnip4(259243)
Related Categories
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- Immunohistochemistry using formalin-fixed, paraffin-embedded sections
- Immunoprecipitation
- Microarray
- Western blotting (at a dilution of 1:10,000 using human uterus extract)
- Flow cytometry analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1