Fontos dokumentumok
D4904
pBR322 Plasmid DNA from E. coli RRI
buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
grade
for molecular biology
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
2.9 MDa
4363 bp
Replikáció eredete
BR322
Kiválasztás
ampicillin
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
The plasmid has unique restriction sites within the gene for ampicillin resistance (Pst I, Pvu I, and Sca I), within the gene for tetracycline resistance (BamH I, BspM I, EcoR V, Nhe I, Nru I, Sal I, Sph I, and Xma III), and elsewhere (Aat II, Ava I, Bal I, Bsm I, BspM II, Cla I, EcoR I, Hind III, Nde I, Pvu II, Ssp I, Sty I, and Tth111 I).
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)