Fontos dokumentumok
A166
Sp-Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate triethylammonium salt hydrate
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
Sp-Cyclic 3′,5′-hydrogen phosphorothioate adenosine hydrate, Sp-cAMPS triethylammonium salt
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]22/D −25.43°, c = 0.99 in H2O(lit.)
szín
white
oldhatóság
H2O: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCN(CC)CC.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4CO[P@@](S)(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O5PS.C6H15N/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(19-10)1-18-21(17,22)20-7;1-4-7(5-2)6-3/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,22)(H2,11,12,13);4-6H2,1-3H3/t4-,6-,7-,10-,21+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXIPZMKSNMRTIV-BIQAKYJPSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)