AB3598
Anti-Mitochondria Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-ACNINV3, Anti-FAD, Anti-PS-1, Anti-S182
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
monkey, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
bemenet
sample type neural stem cell(s)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TOMM20L(387990)
Általános leírás
Egyediség
The antibody shows a moderate titer by ELISA to the immunogen peptide but does not immunoblot any expected presenilin 1 bands. Immunocytochemistry with the serum revealed a mitochondria-like staining that was still present after exhaustive preabsorption with the peptide. The staining co-localizes with CHEMICON′s anti-mitochondria antibody MAB1273.
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry: 1:100-1:300 on COS7, HeLa, 293 and SK-N-MC cell lines.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa whole cell extract, human neuroblastoma SH-SY5Y cells
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1