SCT272
BioTracker™ Red Mitochondria Live Cell Probe 400 μL
Human
Szinonimák:
mitochondria dye, mitochondria live cell dye, mitochondria probe, mitochondrial live cell dye, red mitochondria dye, red mitochondria probe
About This Item
Javasolt termékek
product name
BioTracker™ Red Mitochondria Live Cell Probe 400 μL,
biológiai forrás
human
Minőségi szint
kiszerelés
vial of 400 μL
gyártó/kereskedő neve
Millipore
technika/technikák
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
kiszállítva
2-8°C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Cél megnevezése
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup