B0293
Nunc® MAX-100 Cryostore storage boxes
MAX-100 w/ 10 x 10 divider, for cryovial size 1.0-1.8mL, 24/cs
Szinonimák:
cryogenic tube storage box, cryogenic vial storage box, cryotube storage box, cryovial storage box
About This Item
Javasolt termékek
material
polycarbonate
Jellemzők
Holds 100 x 1-1.8 mL cryovials
kiszerelés
case of 24
pack of 4
gyártó/kereskedő neve
Nunc 374187
technika/technikák
cryopreservation: suitable
méret
132x132x52 mm
alkalmasság
suitable for (cryogenic storage)
Általános leírás
- MAX-100 fits 1.0 and 1.8 mL tubes
- Use 10 x 10 dividers for internally threaded tubes in gas phase of nitrogen
- Use 9 x 9 dividers for externally threaded tubes or tubes fitted with CryoFlex™
Kompatibilitás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)