Fontos dokumentumok
BR114866
BRAND® storage box
Holds 100 x 1.2-2 mL tubes
Szinonimák:
Accessories, Cryogenic Tubes, Sample Storage, Storing box, Tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41123300
NACRES:
NB.51
material
polycarbonate
Jellemzők
Holds 100 x 1.2-2 mL tubes
kiszerelés
pack of 4 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 114866
méret
132x132x52 mm
Általános leírás
For cryogenic tubes.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)