CLS3795
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
round bottom clear, polystyrene, bag of 25, sterile, lid: no
Szinonimák:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
clear wells
polystyrene
round bottom clear
round wells
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid: no
skirt
kiszerelés
bag of 25
gyártó/kereskedő neve
Corning 3795
méret
96 wells
lyuktérfogat
330 μL
lyuk hasznos térfogat
75-200 μL
szín
clear
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
- Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate round bottom without lid is hydrophobic and binds biomolecules through passive interactions.
- Ideal for immobilization of large molecules, such as antibodies.
- Untreated microplates have a binding capacity of approximately 100 to 200ng IgG/cm².
- Conforms to standard microplate footprint and dimensions.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)