Fontos dokumentumok
SK MES 1
93120837, human lung, Epithelial
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
product name
SK MES 1, 93120837
biológiai forrás
human lung
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human Caucasian lung squamous carcinoma
Sejtvonal leírása
Derived from the pleural effusion of a 65 year old Caucasian male with squamous cell carcinoma of the lung. HLA = A3, B7, B27, w30.
Alkalmazás
Tumourigenicity studies
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 11
D16S539: 13
D5S818: 11
D7S820: 8
THO1: 6,9.3
TPOX: 8
vWA: 14
Táptalaj
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.