Fontos dokumentumok
SK LU 1
93120835, human lung, Epithelial
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human lung
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
2n = 46
morfológia:
Epithelial
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
SK LU 1, 93120835
biológiai forrás
human lung
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human Caucasian lung adenocarcinoma
Sejtvonal leírása
Derived from a 64 year old Caucasian female with lung adenocarcinoma (grade III). The line is tumourigenic in immunotolerant rats. HLA = Aw24, w32, w41, B27
Alkalmazás
Tumourigenicity studies
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 10
D16S539: 8
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 7
TPOX: 8,10
vWA: 16,17
Táptalaj
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)