Fontos dokumentumok
LUDLU-1
92012463, human lung, Epithelial
Szinonimák:
Human LUDLU-1, LUDLU-1 Cell Line, LUDLU-1 DNA
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
eCl@ss:
32190102
biológiai forrás:
human lung
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Epithelial
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
LUDLU-1, 92012463
biológiai forrás
human lung
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human Caucasian lung squamous cell carcinoma
Sejtvonal leírása
Derived from a lung squamous cell carcinoma of a 72 year old Caucasian male. The B-lymphoblastoid cell line AGLCL (Sigma Catalogue number. 89120566) was derived from the same patient. Cells grow as large swollen aggregates, which will detach and eventually grow in suspension.
Alkalmazás
Control cell line for heterozygosity studies using the AGLCL cell line
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 5x1,000-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA, 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)