Fontos dokumentumok
COR-L105
92031918, human lung, Epithelial-like
Szinonimák:
CORL105 Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human lung
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Epithelial-like
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
COR-L105, 92031918
biológiai forrás
human lung
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Epithelial-like
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human Caucasian lung adenocarcinoma
Sejtvonal leírása
Derived from the pleural effusion of a Caucasian male. Cells grow partially attached and in suspension.
Alkalmazás
COR-L105 cell line has been used to identify chromosomal aberrations by using multicolor fluorescent in situ hybridization (M-FISH) and comparative genomic hybridization (CGH).
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 9,11
D13S317: 10,11
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 8,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 3-6x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Cells grow in colonies and do not form a confluent monolayer.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)