LC-2/ad
94072247, human lung, Epithelial
Szinonimák:
LC-2/ad Cells
About This Item
Javasolt termékek
product name
LC-2/ad, 94072247
biológiai forrás
human lung
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Modal No 53-56
morfológia
Epithelial
termékek
alpha-1-anti-trypsin
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Cikkek
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.