HCT 116 Cell Line human
91091005, human colon, Epithelial-like
Szinonimák:
HCT116 Cells
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
HCT 116 Cell Line human, 91091005, colon carcinoma
biológiai forrás
human colon
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Modal no. 45
morfológia
Epithelial-like
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
- study the importance of cyclin D1 for the activity of lithocholic acid hydroxyamide (LCAHA)
- study the effects of different amounts of transferrin within the polyethyleneimine (PEI)-small interfering RNA (siRNA) complexes on the uptake of fluorescently-labelled siRNA
- determine the effect of PTS (polyamine transport system) in the selective uptake of Quilamine HQ1-44, an iron chelator
DNS profil
CSF1PO: 7,10
D13S317: 10,12
D16S539: 11,13
D5S818: 10,11
D7S820: 11,12
THO1: 8,9
TPOX: 8
vWA: 17,22
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.