Fontos dokumentumok
SW480 Cell Line human
87092801, human colon, Epithelial
Szinonimák:
SW-480 Cells, SW480E Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human colon
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Epithelial
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
SW480 Cell Line human, 87092801
biológiai forrás
human colon
leírás
Human colon adenocarcinoma
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human colon adenocarcinoma
Sejtvonal leírása
Derived from a grade 3-4 colon adenocarcinoma. The initial cultures contained a mixture of epithelial and bipolar cells, but subsequently epithelial cells predominated. The cells produce CEA.
Alkalmazás
Human SW480 cell line has been used to study the antiproliferative effects of F. mughlea Pesmen on cancer cells. It has also been used as an in vitro model to study key cellular processes required for metastasis. The cell line is used to study the effects of the transforming growth factor-β (TGF-β) pathway and heat shock protein 90 (Hsp90) on the growth of cells.
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 13,14
D13S317: 12
D16S539: 13
D5S818: 13
D7S820: 8
THO1: 8
TPOX: 11
vWA: 16
Táptalaj
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 37°C. Medium change every 4-5 days. CO2 is not required.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.