Fontos dokumentumok
LoVo Cell Line human
87060101, human colon (supraclavicular lymph node metastasis), Epithelial
Szinonimák:
LoVo Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human colon (supraclavicular lymph node metastasis)
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Modal no. 49, (2n=46)
morfológia:
Epithelial
termékek:
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
metastasis
Terméknév
LoVo Cell Line human, 87060101, from human colon(supraclavicular lymph node metastasis)
biológiai forrás
human colon (supraclavicular lymph node metastasis)
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Modal no. 49, (2n=46)
morfológia
Epithelial
termékek
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
metastasis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human colon adenocarcinoma
Sejtvonal leírása
Derived from a metastatic tumour in the left supraclavicular region of a 56 year old male with adenocarcinoma of the colon. The cells produce carcino embryonic antigen (CEA).
Alkalmazás
Human LoVo cell line is part of the three-dimensional (3D) heterotypic spheroid model developed to assess cancer immunotherapy agents in vitro. It has been used to test the in vitro cytotoxic property and anti-proliferative property of C. lechleri stem bark essential oil.
Tumourigenicity studies
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,13,14
D13S317: 8,11
D16S539: 9,12
D5S818: 11,13
D7S820: 10,11
THO1: 9.3
TPOX: 8,9
vWA: 17,18
Táptalaj
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.