MCF7 Cell Line human
86012803, human breast (adenocarcinoma), Epithelial-like
Szinonimák:
IBMF-7 Cells, MCF7 Cells, Michigan Cancer Foundation-7 Cells, ssMCF-7 Cells
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
MCF7 Cell Line human, from human breast(adenocarcinoma), 86012803
biológiai forrás
human breast (adenocarcinoma)
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46, hypertriploid to hypotetraploid
morfológia
Epithelial-like
termékek
Not specified
receptorok
Reported to express the oestrogen and progesterone receptor
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
DNS profil
Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 8,9
THO1: 6
TPOX: 9,12
vWA: 14,15
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn about the similarities and differences in spheroid formation, roundness, and circularity between Millicell® ultra-low attachment plates and other ULA plates.
Learn how to quantify spheroid formation, roundness, and circularity. Discover Millicell® Ultra-low Attachment plates, an ideal 3D cell culture model for uniform spheroid formation.
Related Content
Millicell® Ultra-low Attachment plates facilitate 3D cell culture with detailed application information for cell seeding to analysis.