Fontos dokumentumok
AGS Cell Line human
89090402, human stomach, Not specified
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human stomach
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Hyperdiploid
morfológia:
Not specified
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
AGS Cell Line human, 89090402
biológiai forrás
human stomach
leírás
Human Caucasian gastric adenocarcinoma
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Hyperdiploid
morfológia
Not specified
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human Caucasian gastric adenocarcinoma
Sejtvonal leírása
Derived from an adenocarcinoma of the stomach of a 54 year-old Caucasian female with no prior anti-cancer treatment. AGS cells are persistently infected with parainfluenza virus type 5 (PIV5).
Alkalmazás
AGS human cell line has been used:
  • to study the role of obestatin/G protein-coupled receptor 39 (GPR39) in gastric cancer progression
  • to determine expression levels of colon cancer associated transcript -1 (CCAT1)
  • to study the adhesion of Lactobacillus sps. to the gastric mucosa
Anti-tumour testing
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12
D16S539: 11,13
D5S818: 9,12
D7S820: 10,11
THO1: 6,7
TPOX: 11,12
vWA: 16,17
Táptalaj
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 0.05% EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)