Fontos dokumentumok
SW 48
89012702, human colon, Epithelial
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
product name
SW 48, 89012702
biológiai forrás
human colon
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46
morfológia
Epithelial
termékek
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human colon adenocarcinoma
Sejtvonal leírása
The cells produce a low level of CEA: 0.6ng/1,000,000 cells in 10 days. Cells are tumorigenic in nude mice. Established from a grade IV ulcerating tumour encircling the bowel of an 82 year old Caucasian female. HLA = A32, A33, B27, B35
Alkalmazás
Tumourigenicity studies
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 9,10
D13S317: 11,12
D16S539: 11,13
D5S818: 10,14
D7S820: 9,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 8
vWA: 18,20
Táptalaj
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; No CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.