Fontos dokumentumok
HT115
85061104, human colon, Epithelial
Szinonimák:
HT-115 Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human colon
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Epithelial
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
HT115, 85061104
biológiai forrás
human colon
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human colon carcinoma
Sejtvonal leírása
Cells possess Ca antigen as defined by the Ca1 antibody. The Ca antigen has been shown to be absent in non-malignant human cell strains and is considered to be a marker linked with malignancy. Island cell growth will degenerate if left more than 9 days between passages.
Alkalmazás
Tumourigenicity studies
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 7,12
D13S317: 13
D16S539: 10
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 18
Táptalaj
DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Cells grow relatively slowly, in islands.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)