COLO 205 Cell Line human
87061208, human colon. Round, refractile cells in suspension. Some cuboidal morphology in monolayer.
Szinonimák:
COLO205 Cells
About This Item
Javasolt termékek
product name
COLO 205 Cell Line human, 87061208
biológiai forrás
human colon
leírás
Human Caucasian colon adenocarcinoma
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Hypertriploid modal no 71-78
morfológia
Round and refractile cells in suspension. Some cuboidal cells in the monolayer
termékek
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Általános leírás
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
Táptalaj
Szubkultúra rutin