Fontos dokumentumok
SW 1463
90112713, human colon, Epithelial
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human colon
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
2n = 46, hypertriploid
morfológia:
Epithelial
termékek:
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
SW 1463, 90112713
biológiai forrás
human colon
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46, hypertriploid
morfológia
Epithelial
termékek
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human Caucasian rectum adenocarcinoma
Sejtvonal leírása
Established from a grade II mucous producing and grade III solid rectal adenocarcinoma from a 66 year old Caucasian female. The cells form brush borders and produce CEA.
Alkalmazás
Tumourigenicity studies
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12,13
D16S539: 11
D5S818: 13,14
D7S820: 9
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 16
Táptalaj
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split subconfluent cultures 1:2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; Medium change after 4-5 days. 37°C. No CO2.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)