Merck
LS 123
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94120801, human colon, Epithelial
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41106514
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
human colon
kiszerelés
tube of 5 μg 94120801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94120801-1VL
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Modal no. 63 (2n=46), hypotriploid
morfológia
Epithelial
termékek
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Established in 1974 from the second in a series of 3 primary colonic tumours resected from a 65 year old Caucasian female, which was classified as a Duke′s B mucin producing colon adenocarcinoma. LS 123 is aneuploid, fails to grow progressively in nude mice and forms colonies only in enriched semisolid medium developed for tumour stem cells. The cells will grow in either low serum or serum free medium. In chick embryonic skin assays the cells grow as a well differentiated abnormal colonic epithelium with little mitotic activity and low invasiveness. LS 123 exhibits several properties associated with neoplasia, but have little invasive potential and may represent an early stage in tumour development.
Human colon adenocarcinoma
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 9,13
D16S539: 13
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 7,8
TPOX: 9
vWA: 16
Elkészítési megjegyzés
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) (Heat inactivated).
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:8 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using trypsin 0.25% or trypsin/EDTA; 5% CO2, 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)