MDST8
99011801, human colon, Epithelial-like
Szinonimák:
T8 Cells
Javasolt termékek
product name
MDST8, 99011801
biológiai forrás
human colon
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Epithelial-like
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human colon carcinoma
Sejtvonal leírása
The cell line MDST8, also known as T8, has been established from human colorectal tumour explants. It has been applied in gene therapy studies using adenoviral transduction.
Alkalmazás
Cancer gene therapy studies, tumour biology assays
Táptalaj
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.