Fontos dokumentumok
IEC 18
88011801, rat intestine, Epithelial
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
rat intestine
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Epithelial
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
Terméknév
IEC 18, 88011801
biológiai forrás
rat intestine
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Normal rat ileum
Sejtvonal leírása
Derived from normal epithelial cells of the rat ileum. Cells should undergo at least 20 population doublings. The line was established using the same techniques as for IEC6 (Sigma Catalogue number. 88071401). IEC 18 cells grow in small islands and do not reach confluency.
Alkalmazás
Small bowel biology
Táptalaj
DMEM + 2mM Glutamine + 5-10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)