Fontos dokumentumok
IEC 6
88071401, rat intestine, Epithelial
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Terméknév
IEC 6, 88071401
biológiai forrás
rat intestine
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Rat small intestine epithelial
Sejtvonal leírása
Normal rat small intestine epithelial cells which synthesise fibronectin and collagen. Growth is inhibited by cortisol. Cells possess cell surface antigens specific for intestinal epithelial cells in vivo. Capable of at least 10 population doublings.
Alkalmazás
Small bowel biology
Táptalaj
DMEM + 2mM Glutamine + 0.1 IU/ml Insulin + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)