Fontos dokumentumok
HRT-18
86040306, human colon, Epithelial-like
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human colon
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
2n = 46
morfológia:
Epithelial-like
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
HRT-18, 86040306
biológiai forrás
human colon
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46
morfológia
Epithelial-like
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human rectum adenocarcinoma
Sejtvonal leírása
Susceptible to bovine enteric coronaviruses. The four cell lines: DLD-1 (90102540), HCT-15 (91030712), HCT-8 (90032006) and HRT-18 (86040306) have been shown to have a common genetic origin see.
Alkalmazás
Virus studies: bovine enteric coronaviruses
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 8,11
D16S539: 12,13
D5S818: 13
D7S820: 10,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 18,19
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 1-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)