PANC-1 Cell Line human
87092802, human pancreas, Epithelial
Szinonimák:
PANC1 Cells, Panc-1-P Cells
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
PANC-1 Cell Line human, 87092802, from human pancreas
biológiai forrás
human pancreas
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46, hypertriploid
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
DNS profil
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 11,13
D7S820: 8,10
THO1: 7,8
TPOX: 8,11
vWA: 15
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
ECACC pancreatic cancer cell lines for various applications including drug response studies.