Jurkat E6.1 Cell Line human
88042803, human blood (leukemic T-cell lymphoblast), Not specified
Szinonimák:
Jurkat Cells, Jurkat Clone E6-1 Cells
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Jurkat E6.1 Cell Line human, 88042803, from human blood(leukemic T-cell lymphoblast)
biológiai forrás
human blood (leukemic T-cell lymphoblast)
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Pseudodiploid, modal No 46
morfológia
Not specified
termékek
Interleukin 2 (IL-2), human alpha interferon
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
- study cell-independent/vector-free delivery of bovine serum albumin-fluorescein conjugate
- determine the cytotoxicity of the cytolethal distending toxin (CDT) holotoxin and its components
- study the expression of bisphenol A exposed estrogen receptor-β (ERβ) and estrogen-related-receptor-α (ERRα) in vitro
DNS profil
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,12
D16S539: 11
D5S818: 9
D7S820: 8,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,10
vWA: 18
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.
Protocols
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.