Fontos dokumentumok
CAS9D10AMRNA
CRISPR Cas9-D10A Nickase mRNA
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
vial of 50 μL
Minőségi szint
koncentráció
500 ng/μL
alkalmazás(ok)
CRISPR
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Creation of gene knockouts in transgenic applications
- Creation of knock-in animals with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Tulajdonságok és előnyök
Komponensek
Please note, product does not contain guideRNA sequence. This must be purchased separately through the Custom CRISPR product tab.
Elv
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
While Sigma CRISPR RNA was not developed for robust application to cell culture, we have seen some success in detecting CEL-I activity using RNA-only formats for both CRISPR nucleases and paired nickases. RNA-only delivery formats may be favorable for cell types which are sensitive to double stranded DNA such a dendritic cells or when promoter-cell incompatibilities exist.
Typical microinjection concentrations used in the literature are in the ranges of 20-200 ng/ul for Cas9-D10A Nickase mRNA and 10-50 ng/ul for gRNA.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
Related Content
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).
A Sigma-Aldrich® Advanced Genomics a génszerkesztési és géncsendesítési technológiák vezető szállítója, beleértve a CRISPR-t, a Cas9-et, a szintetikus vezető RNS-t (sgRNS) és a cinkujjas nukleázt (ZFN).