CAS9D10AP
CRISPR Cas9-D10A Nickase Plasmid
Szinonimák:
CAS9D10A Plasmid
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
kiszerelés
vial of 50 μL
koncentráció
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
alkalmazás(ok)
CRISPR
promoter
Promoter name: CMV
selection
kanamycin
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Tulajdonságok és előnyök
Komponensek
Please note, product does not contain guideRNA sequence. This must be purchased separately through the Custom CRISPR product tab.
Elv
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Typical transfection concentrations used in literature are in the ranges of >= 1.0 ug/uL and <= 5 uL of Cas9-D10A plasmids combined with >= 1.0 ug/uL and <= 5 uL of U6-gRNA plasmids. (All dosages above assume 0.5 to 1 million cells nucleofected)
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Protocols
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
Related Content
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).
A Sigma-Aldrich® Advanced Genomics a génszerkesztési és géncsendesítési technológiák vezető szállítója, beleértve a CRISPR-t, a Cas9-et, a szintetikus vezető RNS-t (sgRNS) és a cinkujjas nukleázt (ZFN).