Merck
LVCAS9BST
Sigma-Aldrich
CAS9 Blasticidin Lenti Particles
About This Item
UNSPSC kód:
41106609
NACRES:
NA.51
kiszerelés
vial of 200 μL
Minőségi szint
koncentráció
≥1 x 10 6 VP/ml virus (via p24 assay)
selection
blasticidin
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Ready-to-use Cas9 lentiviral particles are ideal for transducing a wide range of cell lines. The Cas9 Blasticidin Lentiviral particles efficiently integrate Cas9 into the genomes of both dividing and non-dividing cell lines for use with CRISPR genome editing. Stably integrate Cas9 and Blast using the convenient, ready-to-use lentiviral particles while avoiding the tedious lentivirus production process.
Alkalmazás
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
Komponensek
200 ul of purified lentiviral particles (minimum of 1 X 106 TU/ml via a p24 assay) expressing Cas9 only with blasticidin resistance.
Kapcsolódás
Click here to order gRNA plasmid and virus.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.