ESPCAS9PRO
eSpCas9 Protein
from Streptococcus pyogenes with mutations conferring enhanced specificity, recombinant, expressed in E. coli, 1X NLS
Szinonimák:
Enhanced specificity Cas9, eCas9, eSpCas9, eSpCas9 1.1, eSpyCas9
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
kiszerelés
pkg of 1 kit (3 components)
alkalmazás(ok)
CRISPR
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Enhanced specificity compared to wild type Cas9
- Highly active
- Ready-to-inject/transfect
Kiszerelés
pkg of 250 μg
Komponensek
- one vial of eSpCas9 recombinant protein
- one vial containing 1 mL of 1× dilution buffer
- one vial containing 1 mL of nuclease-free water with glycerol
Elv
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Check out our other MISSION® Cas9 Proteins at SigmaAldrich.com/CRISPRproteins
Jogi információk
Kit Components Only
- Enhanced specificity Cas9-NLS from Streptococcus pyogenes, expressed in Escherichia coli
- Dilution buffer for Cas9 proteins
- Reconstitution solution for Cas9 proteins
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Cikkek
Validate CRISPR gene editing experiments easily with Sigma-Aldrich® T7E1 mismatch detection kit, ensuring successful editing.
Protocols
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.