Fontos dokumentumok
C9791
Bovine Collagen Type I
from bovine skin, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Type I collagen
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Collagen from calf skin, Bornstein and Traub Type I, solid, BioReagent, suitable for cell culture
biológiai forrás
bovine (calf) skin
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
solid
kiszerelés
poly bottle of 10 mg
poly bottle of 100 mg
poly bottle of 250 mg
poly bottle of 50 mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
felület bevonatolás
6‑10 μg/cm2
oldhatóság
0.1 M acetic acid: 1 mg/mL (Allow to stir at room temperature 1-3 hours until dissolved.)
UniProt elérési szám
Kötési specifikusság
Peptide Source: Fibronectin
Peptide Source: Laminin
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... COL1A1(282187)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of collagen gel matrix for culturing preantral follicles
- as a component of Roswell Park Memorial Institute, for culturing gilthead seabream kidney leukocytes and macrophages and acidophilic granulocytes
- to coat transwells prior to seeding of epithelial cell culture
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.