C4243
Bovine Collagen Type I
from bovine skin, liquid, 2.9-3.2 mg/mL, ≥99.9% (SDS-PAGE), suitable for cell culture, used for 3D gel formation
Szinonimák:
Bovine collagen solution, Collagen extract
About This Item
Javasolt termékek
product name
Collagen solution from bovine skin, Type I, 2.9-3.2 mg/mL, suitable for cell culture, sterile-filtered
biológiai forrás
bovine skin
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99.9% (SDS-PAGE)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 100 mL
pkg of 20 mL
koncentráció
2.9-3.2 mg/mL
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable (and for 3D matrix formation)
felület bevonatolás
6‑10 μg/cm2
alkalmasság
gelation test tested
UniProt elérési szám
Kötési specifikusság
Peptide Source: Fibrinogen
idegen aktivitás
endotoxin ≤1.0 μmole/min-mg protein
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... COL1A1(282187)
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of collagen gels.
- to coat cell culture dishes for HeLa cell line culture.
- to construct hydrogels laden for HepG2 cell culture.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.