C2124
Bovine Collagen Type I
from bovine skin, liquid, 6 mg/mL, suitable for cell culture, used for 3D gel formation
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Collagen solution from bovine skin, Type I, 6 mg/mL, sterile-filtered, BioReagent, and for 3D matrix formation., suitable for cell culture
biológiai forrás
bovine skin
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioReagent
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 50 mL
koncentráció
6 mg/mL
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable using and for 3D matrix formation.
felület bevonatolás
6‑10 μg/cm2
Kötési specifikusság
Peptide Source: Collagen
Peptide Source: Elastin
Peptide Source: Fibronectin
idegen aktivitás
endotoxin ≤1.0 μmole/min-mg protein
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.