Fontos dokumentumok
C8868
Cholesterol Oxidase from microorganisms
lyophilized powder, ≥50 units/mg protein, recombinant, expressed in E. coli
Szinonimák:
Cholesterol: oxygen oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥50 units/mg protein
molekulatömeg
64 kDa
összetétel
Protein, ≥15% biuret
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.