Fontos dokumentumok
78544
Glucose tetrasaccharide
≥99.0% (TLC)
Szinonimák:
Glcα1-6Glcα1-4Glcα1-4Glc
Teszt
≥99.0% (TLC)
form
powder
szín
white
alkalmasság
corresponds for LC-MS
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]4CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-10(29)12(31)17(36)23(43-8)45-20-7(3-27)42-24(18(37)14(20)33)44-19-6(2-26)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21?,22+,23-,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPBCRLIOSBQLHS-QVTSYAGHSA-N
WGK
WGK 3