Fontos dokumentumok
C4680
α-Cyclodextrin
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Szinonimák:
α-Schardinger dextrin, Cyclohexaamylose, Cyclomaltohexaose
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98%
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFHDHCJBZVLPGP-RWMJIURBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cyclodextrin solubilizes fat-soluble vitamins and hormones, enhancing their solubility in water for cell culture applications.
Techniques for solubilizing metabolically important compounds in aqueous solutions are reviewed.