Fontos dokumentumok
219458
Millipore
D(+)Cellobiose
Substrate for β-glucosidase.
Szinonimák:
D(+)Cellobiose, Glcβ1,4Glc, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
342.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.79
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
crystalline powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Substrate for β-glucosidase.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Pitson, S.M., et al. 1997. Enzyme Microb. Technol. 21, 182.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1