Fontos dokumentumok
C8081
Coenzyme Q2
≥90% (HPLC), liquid, electron carrier
Szinonimák:
2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-geranyl-1,4-benzoquinone, Ubiquinone-10
About This Item
Javasolt termékek
product name
Coenzyme Q2, ≥90%
Teszt
≥90%
form
liquid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C(C(OC)=C1OC)=O)=C(C/C=C(C)/CCC=C(C)C)C1=O
InChI
1S/C19H26O4/c1-12(2)8-7-9-13(3)10-11-15-14(4)16(20)18(22-5)19(23-6)17(15)21/h8,10H,7,9,11H2,1-6H3/b13-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQQWBSBBCSFQGC-JLHYYAGUSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3