Fontos dokumentumok
C5134
2-Chloroadenosine
Szinonimák:
2-CADO, 6-Amino-2-chloropurine riboside
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
SMILES string
Nc1nc(Cl)nc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H12ClN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BIXYYZIIJIXVFW-UUOKFMHZSA-N
Géninformáció
human ... ADORA1(134) , ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
Alkalmazás
- as an agonist of adenosine receptors (A1R) in dorsal hippocampus (DH) and ventral hippocampus (VH) of mice
- as a component of artificial cerebrospinal fluid (aCSF) for electrophysiological experiments using hippocampal slices
- as an internal standard in solid phase extraction coupled with liquid chromatography-tandem mass spectrometry (XLC-MS/MS) for the quantification of certain metabolites from axonal lysates and dorsal root ganglia (DRG) neurons
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)