Fontos dokumentumok
428566
2,6-Dimethoxy-1,4-benzoquinone
97%
Szinonimák:
DMBQ
Teszt
97%
mp
253-257 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
DMSO: soluble(lit.)
funkcionális csoport
ether
ketone
SMILES string
COC1=CC(=O)C=C(OC)C1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-11-6-3-5(9)4-7(12-2)8(6)10/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OLBNOBQOQZRLMP-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)