Fontos dokumentumok
C7980
Dihydroceramide C2
≥97% (TLC), solid
Szinonimák:
D-erythro-N-Acetylsphinganine
Teszt
≥97% (TLC)
Forma
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL (Dissolve in hot DMSO, then cool to RT.)
ethanol: 5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(C)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h19-20,22,24H,3-17H2,1-2H3,(H,21,23)/t19-,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRJGESKKUOMBCT-VQTJNVASSA-N
Alkalmazás
- negative control to study its effects on dopaminergic neuroblastoma cells
- negative control to study its effects on acrosomal exocytosis in boar spermatozoa
- ceramide precursor to study its effects on mitochondrial cell death in yeast
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)