Merck
C8605
Sigma-Aldrich
Dihydroceramide C8
98%, waxy solid
Szinonimák:
D-erythro-N-Octanoyldihydrosphingosine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H53NO3
Molekulatömeg:
427.70
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
waxy solid
szín
white
oldhatóság
ethanol: 10 mg/mL
DMF: 25 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H53NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(29)24(23-28)27-26(30)22-20-17-8-6-4-2/h24-25,28-29H,3-23H2,1-2H3,(H,27,30)/t24-,25+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGOFBZUQIUVJFS-LOSJGSFVSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Inactive form of C8 ceramide for use as a negative control.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Y W Hsu et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 166(9), 5388-5397 (2001-04-21)
The goal of this study was to elucidate whether triggering the sphingomyelin pathway modulates LPS-initiated responses. For this purpose we investigated the effects of N-acetylsphingosine (C(2)-ceramide) on LPS-induced production of NO and PGE(2) in murine RAW 264.7 macrophages and explored
Mike Lange et al.
Cell reports. Medicine, 2(10), 100407-100407 (2021-11-11)
Obesity, characterized by expansion and metabolic dysregulation of white adipose tissue (WAT), has reached pandemic proportions and acts as a primer for a wide range of metabolic disorders. Remodeling of WAT lipidome in obesity and associated comorbidities can explain disease