376650
D-erythro-Sphingosine, N-Hexanoyl-
Biologically active, cell-permeable, non-physiological ceramide analog.
Szinonimák:
D-erythro-Sphingosine, N-Hexanoyl-, C₆ Ceramide
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
waxy solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
ethanol: 25 mg/mL
DMSO: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N(C(C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C24H47NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h18-19,22-23,26-27H,3-17,20-21H2,1-2H3,(H,25,28)/b19-18+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPRJSFWNFTXXQC-VHEBQXMUSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
MAP kinase, protein phosphatase 2A (PP2A)
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Venable, M.E., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 26040.
Dobrowsky, R.T., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 15523.
Raines, M.A., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 14572.
Dobrowsky, R.T., and Hannun, Y.A. 1992. J. Biol. Chem.267, 5048.
WGK
WGK 3