Fontos dokumentumok
S6436
Anti-phospho-S6-Kinase (pThr421/pSer424) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Anti-phospho-p70S6K (pThr421/pSer424)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
mouse, rat, human
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 1:250
western blot (chemiluminescent): 1:1,000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... RPS6KB1(6198)
mouse ... Rps6kb1(72508)
rat ... Rps6kb1(83840)
Related Categories
Általános leírás
Anti-phospho-S6-kinase (p70S6K) (phosphothreonine 421/phosphoserine424) detects p70 S6 kinase and p85 S6 kinase only when activated by phosphorylation at Thr421/Ser424 and does not cross-react with other phosphoylated protein kinases.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2